4-Amino-2-methylpyrimidin-5-carbosäurenitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Amino-5-cyano-2-methylpyrimidine
SEW03366.250
MAYBSEW03366.250EA
0
EUR
MAYBSEW03366.250
4-Amino-2-methylpyrimidin-5-carbosäurenitril
4-Amino-2-methylpyrimidin-5-carbosäurenitril
Formel:
C₆H₆N₄ Molecular Weight: 134,14 g/mol |
MDL:
MFCD00084875 CAS-Nummer: 698-29-3 EINECS: 211-814-2 |