2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
SEW04149.1
SEW04149.10
SEW04149.50
MAYBSEW04149.1EA
0
EUR
MAYBSEW04149.1
MAYBSEW04149.10
MAYBSEW04149.50
2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin
2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄Br₂F₃N |
MDL:
MFCD00178769 CAS-Nummer: 71757-14-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |