Tributyl(4-fluorphenyl)stannan
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Fluoro-4-(tributylstannyl)benzene
SP00184DA
SP00184.10
MAYBSP00184DAEA
0
EUR
MAYBSP00184DA
MAYBSP00184.10
Tributyl(4-fluorphenyl)stannan
Tributyl(4-fluorphenyl)stannan
Formel:
C₁₈H₃₁FSn |
MDL:
MFCD01313817 CAS-Nummer: 17151-47-2 |