4-Hydroxy-3,5-diiodbenzonitril

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: Ioxynil

SPB00182.250 SPB00182.1
CHMPSPB00182.250EA 0 EUR
CHMPSPB00182.250 MAYBSPB00182.1
4-Hydroxy-3,5-diiodbenzonitril
4-Hydroxy-3,5-diiodbenzonitril
Formel: C₇H₃I₂NO
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 212 °C
MDL: MFCD00016422
CAS-Nummer: 1689-83-4
EINECS: 216-881-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR