2,4'-Dichloracetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
N-(4-Chlorophenyl)-2-chloroacetamide, 2-Chloro-N-(4-chlorophenyl)acetamide, 2,4′-Dichloroacetanilide
SPB00454.50
MAYBSPB00454.50EA
0
EUR
MAYBSPB00454.50
2,4'-Dichloracetanilid
2,4'-Dichloracetanilid
Formel:
C₈H₇Cl₂NO Molecular Weight: 204,0533 g/mol |
MDL:
MFCD00018904 CAS-Nummer: 3289-75-6 |