4-Chlor-N-ethyl-2-nitroanilin
Lieferant: Thermo Scientific
SPB02522
MAYBSPB02522EA
0
EUR
MAYBSPB02522
4-Chlor-N-ethyl-2-nitroanilin
4-Chlor-N-ethyl-2-nitroanilin
Formel:
C₈H₉ClN₂O₂ |
MDL:
MFCD00024323 CAS-Nummer: 28491-95-4 EINECS: 249-055-4 |