6-Chlornicotinonitril
Lieferant: Thermo Scientific
SPB04745.0003
SPB04745.250
SPB04745.1
MAYBSPB04745.0003EA
0
EUR
MAYBSPB04745.0003
MAYBSPB04745.250
MAYBSPB04745.1
6-Chlornicotinonitril
6-Chlornicotinonitril
Formel:
C₆H₃ClN₂ |
MDL:
MFCD00084941 CAS-Nummer: 33252-28-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |