2-Anisoylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Anissäurechlorid, o-Anissäurechlorid, 2-Methoxybenzol-1-carbonylchlorid, 2-Methoxybenzoylchlorid, 2-Methoxybenzoesäurechlorid
SPB06279.1
SPB06279.10
SPB06279.50
MAYBSPB06279.1EA
0
EUR
MAYBSPB06279.1
MAYBSPB06279.10
MAYBSPB06279.50
2-Anisoylchlorid
2-Anisoylchlorid
Formel:
C₈H₇ClO₂ Siedepunkt: 137 °C (1013 hPa) Dichte: 1,57 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000664 CAS-Nummer: 21615-34-9 EINECS: 244-477-5 UN: 1729 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...