2-Chlor-6-fluorbenzoylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Chlor-6-fluorbenzol-1-carbonylchlorid
SPB06439.10
MAYBSPB06439.10EA 0 EUR
MAYBSPB06439.10
2-Chlor-6-fluorbenzoylchlorid
2-Chlor-6-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 57 °C
MDL: MFCD00178746
CAS-Nummer: 79455-63-3
EINECS: 279-162-1
UN: 3265
ADR: 8,II