ω-Brom-3-cyanacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
SPB07593.0003
SPB07593DA
MAYBSPB07593.0003EA
0
EUR
MAYBSPB07593.0003
MAYBSPB07593DA
ω-Brom-3-cyanacetophenon
ω-Brom-3-cyanacetophenon
Formel:
C₉H₆BrNO |
MDL:
MFCD00833267 CAS-Nummer: 50916-55-7 |