2-Chlor-6-fluorbenzaldehydoxim
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
SPB08294.50
MAYBSPB08294.50EA
0
EUR
MAYBSPB08294.50
2-Chlor-6-fluorbenzaldehydoxim
2-Chlor-6-fluorbenzaldehydoxim
Formel:
C₇H₅ClFNO |
MDL:
MFCD00837704 CAS-Nummer: 443-33-4 EINECS: 207-135-6 |