Methyl-3-aminobenzoat

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 3-Aminobenzoesäuremethylester

TL00154.50
MAYBTL00154.50EA 0 EUR
MAYBTL00154.50
Methyl-3-aminobenzoat
Methyl-3-aminobenzoat
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (0,7 mmHg)
Schmelzpunkt: 148…152 °C
Dichte: 1,232 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00017102
CAS-Nummer: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR