2-Fluor-6-methoxybenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
TL00180.1
TL00180.10
TL00180.50
MAYBTL00180.1EA
0
EUR
MAYBTL00180.1
MAYBTL00180.10
MAYBTL00180.50
2-Fluor-6-methoxybenzonitril
2-Fluor-6-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆FNO Molecular Weight: 151.14 g/mol Siedepunkt: 245 Schmelzpunkt: 93…95 °C |
MDL:
MFCD00042291 CAS-Nummer: 94088-46-7 EINECS: 302-047-5 UN: 3439 ADR: 6.1 III |