2,3-Dimethylbenzoylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
TL00220.0005
TL00220.10
TL00220.50
MAYBTL00220.0005EA
0
EUR
MAYBTL00220.0005
MAYBTL00220.10
MAYBTL00220.50
2,3-Dimethylbenzoylchlorid
2,3-Dimethylbenzoylchlorid
Formel:
C₉H₉ClO |
MDL:
MFCD00045217 CAS-Nummer: 21900-46-9 UN: 3265 ADR: 8,II |