4'-Nitro-2'-(trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
TL00253.1
MAYBTL00253.1EA
0
EUR
MAYBTL00253.1
4'-Nitro-2'-(trifluormethyl)acetanilid
4'-Nitro-2'-(trifluormethyl)acetanilid
Formel:
C₉H₇F₃N₂O₃ |
MDL:
MFCD00052846 CAS-Nummer: 395-68-6 |