2,3-Dichlorthiophenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,3-Dichlorphenylmercaptan, 1,2-Dichlor-3-mercaptobenzol, 2,3-Dichlorbenzol-1-thiol, 2,3-Dichlorbenzolthiol
TL00257.1
TL00257.50
MAYBTL00257.1EA
0
EUR
MAYBTL00257.1
MAYBTL00257.50
2,3-Dichlorthiophenol
2,3-Dichlorthiophenol
Formel:
C₆H₄Cl₂S Molecular Weight: 179.07 g/mol Siedepunkt: 116…118 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 46.5 |
MDL:
MFCD00041420 CAS-Nummer: 17231-95-7 |