4-Methoxythiophenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: p-Methoxythiophenol, 4-Mercaptoanisol, 4-Methoxybenzol-1-thiol, 1-Methoxy-4-mercaptobenzol, 4-Methoxybenzolthiol, 4-Methoxyphenylmercaptan
TL00258.1 TL00258.10 TL00258.50
MAYBTL00258.1EA 0 EUR
MAYBTL00258.1 MAYBTL00258.10 MAYBTL00258.50
4-Methoxythiophenol
4-Methoxythiophenol
Formel: C₇H₈OS
Molecular Weight: 140.21 g/mol
Siedepunkt: 228
Schmelzpunkt: 42
Dichte: 1.1397 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004849
CAS-Nummer: 696-63-9
EINECS: 211-799-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III