4'-Cyan-2'-(trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
TL00263DA
TL00263.10
MAYBTL00263DAEA
0
EUR
MAYBTL00263DA
MAYBTL00263.10
4'-Cyan-2'-(trifluormethyl)acetanilid
4'-Cyan-2'-(trifluormethyl)acetanilid
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂O |
MDL:
MFCD00052844 CAS-Nummer: 175277-96-0 |