4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Nitro-α,α,α-trifluor-o-toluidin, 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluortoluol
TL00267.1
TL00267.10
TL00267.50
MAYBTL00267.1EA
0
EUR
MAYBTL00267.1
MAYBTL00267.10
MAYBTL00267.50
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅F₃N₂O₂ Molecular Weight: 206.12 g/mol Schmelzpunkt: 94…95 °C Dichte: 1.754 g/cm³ (–123.15 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007365 CAS-Nummer: 121-01-7 EINECS: 204-443-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...