4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

TL00267.1 TL00267.10 TL00267.50
MAYBTL00267.1EA 0 EUR
MAYBTL00267.1 MAYBTL00267.10 MAYBTL00267.50
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Dichte: 1,754 g/cm³ (–123.15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007365
CAS-Nummer: 121-01-7
EINECS: 204-443-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR