5-Chlor-2-methoxybenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
TL00283.50
MAYBTL00283.50EA 0 EUR
MAYBTL00283.50
5-Chlor-2-methoxybenzonitril
5-Chlor-2-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆ClNO
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99 °C
MDL: MFCD00052867
CAS-Nummer: 55877-79-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III