2-(Trifluormethyl)benzamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-(Trifluormethyl)benzoesäureamid
TL00337.50
MAYBTL00337.50EA
0
EUR
MAYBTL00337.50
2-(Trifluormethyl)benzamid
2-(Trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₈H₆F₃NO Molecular Weight: 189.14 g/mol |
MDL:
MFCD00014798 CAS-Nummer: 360-64-5 EINECS: 206-637-2 |