1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: Thermo Scientific
TL00370.1
TL00370.10
MAYBTL00370.1EA
0
EUR
MAYBTL00370.1
MAYBTL00370.10
1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₄F₃NO₃ |
MDL:
MFCD00040302 CAS-Nummer: 713-65-5 |