2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
TL00377DA
TL00377.10
MAYBTL00377DAEA
0
EUR
MAYBTL00377DA
MAYBTL00377.10
2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₅F₃N₂O₃ Molecular Weight: 222,12 g/mol |
MDL:
MFCD00042326 CAS-Nummer: 2267-23-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |