α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol
Lieferant: Thermo Scientific
TL00386DA
TL00386EA
MAYBTL00386DAEA
0
EUR
MAYBTL00386DA
MAYBTL00386EA
α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol
α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol
Formel:
C₈H₆ClF₃O |
MDL:
MFCD00052326 CAS-Nummer: 65796-00-1 UN: 3265 ADR: 8,II |