4-(Trifluormethoxy)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
TL00398.1 TL00398.10
MAYBTL00398.1EA 0 EUR
MAYBTL00398.1 MAYBTL00398.10
4-(Trifluormethoxy)anilin
4-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Siedepunkt: 73 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041314
CAS-Nummer: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II