Methyl-4-(trifluormethoxy)benzoat
Lieferant: Thermo Scientific
TL00423DA
TL00423.10
MAYBTL00423DAEA
0
EUR
MAYBTL00423DA
MAYBTL00423.10
Methyl-4-(trifluormethoxy)benzoat
Methyl-4-(trifluormethoxy)benzoat
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Molecular Weight: 220,15 g/mol |
MDL:
MFCD00041006 CAS-Nummer: 780-31-4 |