4-(Difluormethoxy)benzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
TL00446DA
TL00446.10
MAYBTL00446DAEA
0
EUR
MAYBTL00446DA
MAYBTL00446.10
4-(Difluormethoxy)benzaldehyd
4-(Difluormethoxy)benzaldehyd
Formel:
C₈H₆F₂O₂ |
MDL:
MFCD00042252 CAS-Nummer: 73960-07-3 EINECS: 277-653-5 |