1-(Difluormethoxy)-4-nitrobenzol
Lieferant: Thermo Scientific
TL00492.1
TL00492.10
MAYBTL00492.1EA
0
EUR
MAYBTL00492.1
MAYBTL00492.10
1-(Difluormethoxy)-4-nitrobenzol
1-(Difluormethoxy)-4-nitrobenzol
Formel:
C₇H₅F₂NO₃ |
MDL:
MFCD00085009 CAS-Nummer: 1544-86-1 |