4-Iod-3-nitrotoluol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Iodo-4-methyl-2-nitrobenzene
TL00543.50
MAYBTL00543.50EA
0
EUR
MAYBTL00543.50
4-Iod-3-nitrotoluol
4-Iod-3-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆INO₂ Molecular Weight: 263,03 g/mol Schmelzpunkt: 55 °C |
MDL:
MFCD00024196 CAS-Nummer: 5326-39-6 |