3,4-Difluorbenzonitril

Lieferant: Thermo Scientific

TL00656DA TL00656EA TL00656.50
MAYBTL00656DAEA 0 EUR
MAYBTL00656DA MAYBTL00656EA MAYBTL00656.50
3,4-Difluorbenzonitril
3,4-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51 °C
MDL: MFCD00011666
CAS-Nummer: 64248-62-0
EINECS: 264-751-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR