4-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
TL00725.50
MAYBTL00725.50EA
0
EUR
MAYBTL00725.50
4-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
4-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
Formel:
C₈H₆ClNS Molecular Weight: 183,66 g/mol Siedepunkt: 136 °C (13 mmHg) Schmelzpunkt: 36 °C |
MDL:
MFCD00041089 CAS-Nummer: 23165-53-9 EINECS: 245-472-0 UN: 2923 ADR: 8,III |