1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol
Lieferant: Thermo Scientific
TL00753.1
TL00753.10
MAYBTL00753.1EA
0
EUR
MAYBTL00753.1
MAYBTL00753.10
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₅BrF₂O |
MDL:
MFCD00221465 CAS-Nummer: 5905-69-1 |