2-Indolinon
Lieferant: Thermo Scientific
TL00805DA TL00805.50
MAYBTL00805DAEA 0 EUR
MAYBTL00805DA MAYBTL00805.50
2-Indolinon
2-Indolinon
Formel: C₈H₇NO
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122…125 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005711
CAS-Nummer: 59-48-3
EINECS: 200-429-5