6-Amino-3-brom-2-methylpyridin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
XBX00110.1
XBX00110EA
MAYBXBX00110.1EA
0
EUR
MAYBXBX00110.1
MAYBXBX00110EA
6-Amino-3-brom-2-methylpyridin
6-Amino-3-brom-2-methylpyridin
Formel:
C₆H₇BrN₂ |
MDL:
MFCD00068230 CAS-Nummer: 42753-71-9 EINECS: 255-927-5 |