Salzsäure 0.0714 mol/l (N/14)

Lieferant: PROLABO CMP

Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

MC307902.6010
MC307902.6010EA 0 EUR
MC307902.6010
Salzsäure 0.0714 mol/l (N/14)
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Dichte: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR