Kaliumhydroxid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
Lieferant: PROLABO CMP
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
MC310476.1000
MC310476.1000EA 0 EUR
MC310476.1000
Kaliumhydroxid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,III