SSC-Puffer-Lösung 20fach konzentriert (citratgepufferte Salzösung), Corning®
Lieferant: Corning
46-020-CM
MDTC46-020-CMEA 272.2 EUR
MDTC46-020-CM
SSC-Puffer-Lösung 20fach konzentriert (citratgepufferte Salzösung), Corning®
Puffer Elektrophorese-Puffer Hybridisierungspuffer
20X Saline-Sodium Citrate (SSC) buffer is used in both nucleic acid hybridization and blot transfer procedures
20X is the maximum concentration used; 0.2X may be used depending on the application.