Kanamycinsulfat, Pulver
Lieferant: Corning
Synonyme:
Kanamycin A, Kanamycin Monosulphate, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol sulphate
Kanamycin ist ein Mitglied der Aminoglycoside, einer Gruppe von Molekülen, und interagiert mit der 30S-Untereinheit von prokaryotischen Ribosomen. Es induziert Fehler in der Translation und behindert dadurch die Proteinsynthese. Das KanR-Tn5-Genprodukt (Aminoglycosid Phosphotransferase) vermittelt Resistent gegen Kanamycin. Kanamycinsulfat ist wirksam gegen Gram-negative und Gram-positive Bakterien.
It induces errors in translation and thus hinders protein synthesis. The KanR-Tn5 gene product (aminoglycoside phosphotransferase) confers resistance to kanamycin. Kanamycin Sulfate is effective against Gram-negative and -positive bacteria.
Verpackung: Shipping temperature: Ambient
Formel:
C₁₈H₃₈N₄O₁₅S Molecular Weight: 582,6 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00070253 CAS-Nummer: 25389-94-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...