Tetracyclin Hydrochlorid, Pulver
Lieferant: Corning
61-242-RG
MDTC61-242-RGEA 87.28 EUR
MDTC61-242-RG
Tetracyclin Hydrochlorid, Pulver
Tetracyclin Hydrochlorid
Tetracyclin-Hydrochlorid (HCl) ist ein Antibiotikum, das die Proteinsynthese durch Bindung an die 30S-ribosomale Untereinheit hemmt und die Wechselwirkungen bei der Akzeptorstelle auf dem RNA-Ribosom-Komplex blockiert. Es ist ein Antibiotikum der Gruppe der Tetracycline, einer Klasse der Breitbandantibiotika, die das Wachstum von aeroben und anaeroben Organismen durch diesen gängigen Mechanismus hemmt. Das Kongener Tetracyclin wird semi-synthetisch aus Chlortetracyclin hergestellt, einem Produkt von Staphylococcus aureofaciens. Resistenz wird durch das TetR-TN10-Genprodukt vermittelt, das die Zellwandpermeabilität blockiert. Tetracyclin-HCl ist wirksam gegen Gram-positive und Gram-negative Bakterien und wird in Pulverform angeboten.
It is a member of the tetracycline group of antibiotics, a broad-spectrum class that inhibits growth of both aerobic and anaerobic organisms through this common mechanism. The congener tetracycline is semi-synthetically produced from chlortetracycline, a product of Staphylococcus aureofaciens. Resistance is conferred by the TetR-Tn10 gene product that blocks cell wall permeability. Tetracycline HCl is effective against Gram-positive and -negative bacteria and is offered in powder form.
Verpackung: Shipping temperature: Ambient
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078142
CAS-Nummer: 64-75-5