Ciprofloxacin hydrochloride, Pulver
Lieferant: Corning
61-277-RF 61-277-RG
MDTC61-277-RFEA 184.48 EUR
MDTC61-277-RF MDTC61-277-RG
Ciprofloxacin hydrochloride, Pulver
Ciprofloxacin hydrochloride
Ciprofloxacin-Hydrochlorid (HCl) ist ein 4-Fluorchinolon-Antibiotikum, das häufig zur Kontrolle einer Mycoplasmen-Kontamination in infizierten Zelllinien verwendet wird. Es wirkt durch Eingreifen in die bakterielle Enzym-DNA-Gyrase, die für die bakterielle Synthese, Replikation und Transkription sowohl in den aktiven und den nicht-aktiven Wachstumsphasen des bakteriellen Lebenszyklus erforderlich ist. Ciprofloxacin-HCl ist wirksam gegen ein breites Spektrum von Gram-positiven und Gram-negativen Bakterien und wird in Pulverform angeboten.
It works by interfering with the bacterial enzyme DNA gyrase, which is necessary for bacterial synthesis, replication, and transcription in both the active and non-active growth phases of the bacterial life cycle. Ciprofloxacin HCl is effective against a wide range of Gram-positive and Gram-negative bacteria and is offered in powder form.
Formel: C₁₇H₁₈FN₃O₃·HCl
MDL: MFCD00079044
CAS-Nummer: 86393-32-0