Biopsy Punch
Lieferant: MEGRO
KAI601
MEGRKAI601EA 81.1 EUR
MEGRKAI601
Biopsy Punch
Biopsiestanzen
Biopsie-Stanze für präzise Hautbiopsien mit minimalem Gewebetrauma.
  • Gerippter Griff für sicheren Halt
  • Aus speziell gehärtetem rostfreiem Stahl
Griff: Polypropylen
Verpackung: Individuell verpackt.