Packklebeband, MELAfol
Lieferant: MELAG Medizintechnik OHG
FOL1502
MELAFOL1502EA 154 EUR
MELAFOL1502
Packklebeband, MELAfol
Klebebänder
MELAfolist ein transparentes Sterilisationsverpackungsband, das aus einem heißsiegelfähigen Papier und einer Kunststoff-Verbundfolie besteht.
  • Knitterfrei
  • Geeignet zum Verpacken von Sterilisiergütern
  • Ideal für die kontaminationsgeschützte Langzeitlagerung von Sterilgut
  • Undurchlässig für Bakterien
Der Behandlungsindikator verfärbt sich bei der Dampfsterilisation von rosa nach braun.
Länge: 200,0 m
Farbe: Transparent
Standards: Konform mit Standard EN 868-5.