Inkubatoren, IF/IFplus (erzwungene Konvektion)
Lieferant: MEMMERT
IF260PLUS IF30 IF30PLUS IF450 IF450PLUS IF55 IF55PLUS IF75 IF750 IF750PLUS IF75PLUS IF110 IF110PLUS IF160 IF160PLUS IF260 IF55M IF55MPLUS IF750M IF750MPLUS IF110M IF110MPLUS IF160M IF75M IF160MPLUS IF260M IF260MPLUS IF75MPLUS IF30MPLUS IF30M IF450M IF450MPLUS
390-0633EA 5119 EUR
390-0633 390-0634 390-0635 390-0636 390-0637 390-0638 390-0639 390-0640 390-0641 390-0642 390-0643 390-0628 390-0629 390-0630 390-0631 390-0632 MEMMIF55M MEMMIF55MPLUS MEMMIF750M MEMMIF750MPLUS MEMMIF110M MEMMIF110MPLUS MEMMIF160M MEMMIF75M MEMMIF160MPLUS MEMMIF260M MEMMIF260MPLUS MEMMIF75MPLUS MEMMIF30MPLUS MEMMIF30M MEMMIF450M MEMMIF450MPLUS
Inkubatoren, IF/IFplus (erzwungene Konvektion)
Brutschränke Standard-Brutschränke
Das Sortiment umfasst Modelle mit natürlicher und forcierter Umluft mit einem Temperaturbereich bis 80 °C. Es stehen je nach Anwendung zwei verschiedene Displays zur Auswahl, SingleDISPLAY oder TwinDISPLAY.
  • SingleDISPLAY Modelle, ideal für Standardanwendungen:
  • ControlCOCKPIT Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüfterdrehzahl, Position der Abluftklappe, Programmzeit, Zeitzonen und Sommerzeit
  • Ein PT100-Temperatursensor mit Vierdrahtleitung und Ethernet-Schnittstelle zum Export von Protokolldaten
  • Doppelter Übertemperaturschutz inklusive visuellem Alarm: Elektronische Temperaturüberwachung mit frei einstellbarer überwachter Temperatur sowie mechanischer Temperaturbegrenzer TB Klasse 1 gemäß DIN 12880, der den Heizvorgang abschaltet, sobald die maximal zulässige Temperatur um ca. 10 °C überschritten wird
Alle Modelle haben eine Innenkammer und Gehäuse aus Edelstahl, die eine lange Lebensdauer und leichte Reinigung garantieren Diese Inkubatoren verfügen über einen integrierten Datenlogger und einen digitalen Timer, der von 1 Minute bis 99 Tage und 23 Stunden einstellbar ist. Alle Modelle mit TwinDISPLAY sind mit der intuitiven Steuerungs- und Datenerfassungssoftware AtmoCONTROL ausgestattet, die Drag-&-Drop-Symbole zur Eingabe von Werten nutzt Die Software ermöglicht die Online-Überwachung von bis zu 32 angeschlossenen Geräten und kann eine automatische Alarm-Mitteilung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen senden. IFplus Geräte haben einen 4-Stunden-Sterilisationszyklus bei 160 °C. Komplexe Rampenfunktionen können bei den TwinDISPLAY Modellen schnell und einfach programmiert werden. Die SetpointWAIT Funktion gewährleistet, dass der Prozess nicht startet, bevor die eingestellte Temperatur erreicht wird. Diese Funktion kann auch mit zusätzlichen, frei positionierbaren PT100 Sensoren verwendet werden, sodass das Prozess beginnt, wenn die Solltemperatur bei allen Messpunkten erreicht ist.
TwinDISPLAY Modelle, ideal für komplexe Rampenprozesse:
Intuitive, benutzerfreundliche Öfen mit 2 TFT-Displays. ControlCOCKPIT mit USB-Anschluss. ControlCOCKPIT Parameter wie oben
Zwei PT100-Sensoren mit Vierdrahtleitung für wechselseitige Überwachung, die im Falle eines Fehlers andere Funktionen übernehmen
Die HeatBALANCE Funktion ermöglicht die anwendungsspezifische Anpassung der Verteilung der Heizleistung (Ausgleich) zwischen den oberen und unteren Heizbereichen
Gespeicherte Protokolldaten werden am ControlCOCKPIT angezeigt (max. 10.000 Werte, entspricht etwa 1 Woche)
Ethernet-Schnittstelle, um Protokolldaten auszulesen, Programme hochzuladen und zu installieren, und um Daten online zu protokollieren
Mehrfach-Übertemperaturschutz mit akustischem und visuellem Alarm: Elektronische Temperaturüberwachung TWW/TWB, einstellbar auf dem Display (unabhängig einstellbarer Temperaturwahlwächter der Klasse 3.1 zum Schutz von Proben und Inkubator) und mechanischer Temperaturbegrenzer TB (Schutzklasse 1) nach DIN 12880. AutoSAFETY passt sich automatisch an den eingestellten Wert innerhalb eines frei einstellbaren Toleranzbereichs an. Einstellung einzelner MIN / MAX-Werte für Über- oder Untertemperatur
Die Im-Inkubatoren bieten die gleichen Spezifikationen wie die Standardmodelle und werden gemäß der EU-Richtlinie 93/42/EWG als Medizinprodukt der Klasse I eingestuft.
IFm oder IFmplus-Modelle mit forcierter Luftumwälzung können für die folgenden Anwendungen genutzt werden: Mikrobiologische Tests, Keimzahlbestimmung, Inkubation von Zellkulturen, Erwärmen von nicht sterilen Tüchern oder Decken sowie Temperieren von Spül- und Infusionslösungen.
Zubehörinformationen: Für Einzelheiten zum Sortiment an Einlegeböden und Gittern wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.
Bestellinformation: Wird ohne Einlegeböden geliefert, bestellen Sie die benötigten Einlegeböden, Edelstahlgitter oder Einschübe separat. Für alle Kammervolumen >53 Liter, mindestens 2 Einlegeböden oder Gitter müssen zusätzlich bestellt werden. Eine Reihe von Zubehör und werkseitig montierten Optionen wie Zugangsöffnungen, Innensteckdosen, Beleuchtung und Innentür sind auf Anfrage erhältlich. Für zusätzliche Details kontaktieren Sie bitte Avantor vor der Bestellung, da diese nicht im Nachhinein angepasst werden können.
Bitte beachten * RT = Umgebungstemperatur