Brutschränke, IN/INplus (natürliche Konvektion)
Lieferant: MEMMERT
IN110 IN110PLUS IN160 IN160PLUS IN260 IN260PLUS IN30 IN30PLUS IN450 IN450PLUS IN55 IN55PLUS IN75 IN750 IN750PLUS IN75PLUS IN160M IN160MPLUS IN450MPLUS IN55M IN750M IN750MPLUS IN260M IN260MPLUS IN55MPLUS IN110M IN30M IN30MPLUS IN75M IN75MPLUS IN110MPLUS IN450M
390-0644EA 2051 EUR
390-0644 390-0645 390-0646 390-0647 390-0648 390-0649 390-0650 390-0651 390-0652 390-0653 390-0654 390-0655 390-0656 390-0657 390-0658 390-0659 MEMMIN160M MEMMIN160MPLUS MEMMIN450MPLUS MEMMIN55M MEMMIN750M MEMMIN750MPLUS MEMMIN260M MEMMIN260MPLUS MEMMIN55MPLUS MEMMIN110M MEMMIN30M MEMMIN30MPLUS MEMMIN75M MEMMIN75MPLUS MEMMIN110MPLUS MEMMIN450M
Brutschränke, IN/INplus (natürliche Konvektion)
Brutschränke Standard-Brutschränke
Das Sortiment umfasst Modelle mit natürlicher und forcierter Umluft mit einem Temperaturbereich bis 80 °C. Es stehen zwei verschiedene Displays zur Auswahl, SingleDISPLAY oder TwinDISPLAY, je nach Anwendung.
  • SingleDISPLAY Modelle, ideal für Standardanwendungen:
  • ControlCOCKPIT Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüfterdrehzahl, Position der Abluftklappe, Programmzeit, Zeitzonen und Sommerzeit
  • Ein PT100-Temperatursensor mit Vierdrahtleitung und Ethernet-Schnittstelle zum Export von Protokolldaten
  • Doppelter Übertemperaturschutz inklusive visuellem Alarm: Elektronische Temperaturüberwachung mit frei einstellbarer überwachter Temperatur sowie mechanischer Temperaturbegrenzer TB Klasse 1 gemäß DIN 12880, der den Heizvorgang abschaltet, sobald die maximal zulässige Temperatur um ca. 10 °C überschritten wird
Alle Modelle haben eine Innenkammer und ein Gehäuse aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung. Diese Inkubatoren haben einen integrierten Datenlogger und eine digitale Zeitschaltuhr, die von 1 Minute bis 99 Tage und 23 Stunden einstellbar ist. Alle Modelle sind mit der intuitiven Steuerungs- und Datenerfassungssoftware AtmoCONTROL ausgestattet, die Drag-&-Drop-Symbole zur Eingabe von Werten nutzt. Die Software ermöglicht die Online-Überwachung von bis zu 32 angeschlossenen Geräten und kann eine automatische Alarm-Mitteilung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen senden. INplus Geräte haben einen 4-Stunden-Sterilisationszyklus bei 160 °C. Komplexe Rampenfunktionen können bei den TwinDISPLAY Modellen schnell und einfach programmiert werden. Die SetpointWAIT Funktion gewährleistet, dass der Prozess nicht startet, bevor die eingestellte Temperatur erreicht wird. Diese Funktion kann auch mit zusätzlichen, frei positionierbaren PT100 Sensoren verwendet werden, sodass das Prozess beginnt, wenn die Solltemperatur bei allen Messpunkten erreicht ist.
TwinDISPLAY Modelle, ideal für komplexe Rampenprozesse:
Intuitive, benutzerfreundliche Öfen mit 2 TFT-Displays. ControlCOCKPIT mit USB-Anschluss. ControlCOCKPIT Parameter wie oben
Zwei PT100-Sensoren mit Vierdrahtleitung für wechselseitige Überwachung, die im Falle eines Fehlers andere Funktionen übernehmen
Die HeatBALANCE Funktion ermöglicht die anwendungsspezifische Anpassung der Verteilung der Heizleistung (Ausgleich) zwischen den oberen und unteren Heizbereichen
Gespeicherte Protokolldaten werden am ControlCOCKPIT angezeigt (max. 10000 Werte, entspricht etwa 1 Woche)
Ethernet-Schnittstelle, um Protokolldaten auszulesen, Programme hochzuladen und zu installieren, und um Daten online zu protokollieren
Mehrfach-Übertemperaturschutz mit akustischem und visuellem Alarm: Elektronische Temperaturüberwachung TWW/TWB, einstellbar auf dem Display (unabhängig einstellbarer Temperaturwahlwächter der Klasse 3.1 zum Schutz von Proben und Inkubator) und mechanischer Temperaturbegrenzer TB (Schutzklasse 1) nach DIN 12880. AutoSAFETY passt sich automatisch an den eingestellten Wert innerhalb eines frei einstellbaren Toleranzbereichs an. Einstellung einzelner MIN / MAX-Werte für Über- oder Untertemperatur
Die INm-Brutschränke bieten die gleichen Spezifikationen wie die Standardmodelle und werden gemäß der EU-Richtlinie 93/42 / EWG als Medizinprodukt der Klasse I eingestuft.
INm- oder INmplus-Brutschränke mit natürlicher Kovektion können für die folgenden Anwendungen genutzt werden: Mikrobiologische Tests, Keimzahlbestimmung, Inkubation von Zellkulturen, Erwärmen von nicht sterilen Tüchern oder Decken sowie Temperieren von Spül- und Infusionslösungen.
Zubehörinformationen: Für Einzelheiten zum Sortiment an Einlegeböden und Gittern wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vetriebsbüro.
Bestellinformation: Lieferung ohne Einlegeböden. Benötigte Einlegeböden, Edelstahlgitter oder Schalen müssen separat bestellt werden. Für alle Kammergrößen > 53 Liter müssen mindestens 2 Gitterroste oder Lochbleche zusätzlich bestellt werden. Eine Auswahl an Zubehör und ab Werk eingepasste Optionen wie beispielsweise Anschlüsse, innere Steckdosen, Beleuchtung und Innentüren sind auf Anfrage erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte vor der Bestellung an Avantor, da diese Optionen nicht nachträglich eingebaut werden können.
Bitte beachten * RT = Umgebungstemperatur