2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chlor-5'-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: MENAI
Synonyme:
1-(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethan-1-one
CB470.5
MENACB470.5EA
0
EUR
MENACB470.5
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chlor-5'-(trifluormethyl)pyridin
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chlor-5'-(trifluormethyl)pyridin
Formel:
C₁₄H₉CIF₃NO₂ |
MDL:
MFCD00170137 CAS-Nummer: 217186-15-7 |