2,3,4-Trimethoxyzimtsäure

Lieferant: MENAI
Achtung

Synonyme: 3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)propensäure, 2,3,4-Trimethoxycinnamsäure

DH578.100
MENADH578.100EA 0 EUR
MENADH578.100
2,3,4-Trimethoxyzimtsäure
2,3,4-Trimethoxyzimtsäure
Formel: C₁₂H₁₄O₅
Molecular Weight: 238,24 g/mol
Siedepunkt: 367 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 174…176 °C
MDL: MFCD00014376
CAS-Nummer: 33130-03-9
EINECS: 251-388-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR