5-Chlor-7-methylisatin
Lieferant: MENAI
Synonyme:
5-Chlor-7-methylindolin-2,3-dion, 5-Chlor-7-methyl-1H-indol-2,3-dion, 5-Chlor-7-methyl-2,3-indolindion, 5-Chlor-7-methyl-2,3-dioxoindolin
DH612.5
MENADH612.5EA
0
EUR
MENADH612.5
5-Chlor-7-methylisatin
5-Chlor-7-methylisatin
Formel:
C₉H₆ClNO₂ Molecular Weight: 195,6 g/mol |
MDL:
MFCD00047218 CAS-Nummer: 14389-06-1 |