5-(Trifluormethyl)-o-anisidin
Lieferant: MENAI
Synonyme: 3-Amino-4-methoxybenzotrifluorid, 5-(Trifluormethyl)-2-methoxyanilin, 2-Methoxy-5-(trifluormethyl)anilin, 2-Amino-4-(trifluormethyl)anisol, 5-(Trifluormethyl)-2-anisidin
DH624.10
MENADH624.10EA 0 EUR
MENADH624.10
5-(Trifluormethyl)-o-anisidin
5-(Trifluormethyl)-o-anisidin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molecular Weight: 191,15 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59 °C
MDL: MFCD00042486
CAS-Nummer: 349-65-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III