4-Fluor-o-phenylendiamin

Lieferant: MENAI

DH637.5
MENADH637.5EA 0 EUR
MENADH637.5
4-Fluor-o-phenylendiamin
4-Fluor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₇FN₂
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92 °C
MDL: MFCD00042228
CAS-Nummer: 367-31-7
EINECS: 206-691-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR